Learn More
Micronova™ Universal-Moppstiele aus Edelstahl
Der gesamte Griff kann autoklaviert werden
Marke: Micronova™ SSU-9
Beschreibung
Der gesamte Griff kann autoklaviert werden
Die Micronova SSU-Schnelltrennstiele aus Edelstahl bestehen aus elektropoliertem Edelstahl 304 mit Polyketonkomponenten, die stabile, strapazierfähige Universalverbindungen für effizienten Gebrauch und Langlebigkeit bieten. Die im Lieferumfang enthaltene Quick Disconnect-Befestigung ist für Moppadapter und Reinigungsgeräte der QD-Serie vorgesehen.
- Grundlegende Stiele für alle Micronova Wischsysteme
- Elektropolierter Edelstahl mit Polyketonkomponenten
- Robuste, strapazierfähige Verbindungen für eine lange Lebensdauer
- Mit fester Länge oder ausziehbar:
- Stiele mit fester Länge sind von 8 in. (20 cm) bis 5 Fuß (1,5 m) erhältlich
- Verlängerungsstiele gibt es von 3 Fuß (1 m) bis 10 Fuß (3 m) Länge
- Für alle Adapter der QD-Serie
- Kann mit QP-Geräten und Rahmen mit Zusatz des SSA-Adapters verwendet werden
- Gute Kompatibilität mit Desinfektionsmitteln
- Autoklavierbar
Spezifikation
Fester Griff | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen. | |
Schnelltrennbefestigung | |
Elektropolierter Edelstahl (304), Polyketon |
12 in. | |
30,5 cm | |
Chemikalien, Korrosion | |
Wischlappen | |
Moppstiel für die Reinigung und Desinfizierung von Reinräumen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
047359-000 | Konformitätsbescheinigung | 31/12/2024 | SSU-9 |
047213-000 | Konformitätsbescheinigung | 31/12/2024 | SSU-9 |
047086-000 | Konformitätsbescheinigung | 16/12/2024 | SSU-9 |
046960-000 | Konformitätsbescheinigung | 16/12/2024 | SSU-9 |
046232-000 | Konformitätsbescheinigung | 01/11/2024 | SSU-9 |