Learn More
Axygen™ Axygen™ Versiegelungsfolien und Klebefolien für Mikrotiterplatten
Kostengünstige Einwegartikel
Marke: Axygen™ PCR-SP-S
342.95 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Axygen Folien sind eine einfache und sparsame Methode, um bei Anwendungen von PCR und Echtzeit-PCR, ELISA und Zellkultur Platten zu verschließen und die Automatisierung zu verbessern. Zur Versiegelung von Multiwell-Mikrotiterplatten. Die Temperatur der Verschlussfolie reicht von -40 bis +104 °C.
Atmungsaktiv
- Ermöglicht den effektiven Gasaustausch für die Kultivierung von Zellen und Bakterien — bei gleichzeitiger Verhinderung von Kontaminationen
- Verschließen von Kulturplatten aus Polypropylen und Polystyrol, 96 und 384 Well-Mikrotiterplatten, einschließlich anderer Assayplatten
- Bietet einen hervorragenden Verschluss für Multiwellplatten mit verschiedenen Temperaturen und Reagenzien
- Mit Versiegelung durch Kompressionsmatten, Folien und Bändern während des Thermocyclings
- Ideal für lichtempfindliche Proben. Der gleichmäßig verteilte Klebstoff bietet einen optimalen Well-Verschluss
- Durchstoßbar, PCR-AS-200
- Die außergewöhnliche Versiegelung über die gesamte Platte schützt Proben während Transport oder Aufbewahrung
- In Kombination mit der Kompressionsmatte von Axygen verhindert diese Polyesterfolie Kontaminationen von Well zu Well und ein Überspringen bei PCR Anwendungen
- Auf Polyester basierend und mit gleichmäßig und konsistent aufgetragenem Acrylklebstoff, um den Randeffekt bei empfindlichen ELISA-Assays zu eliminieren
- Geeignet für das Verschließen von Gewebekulturplatten, Kurzzeitlagerung und Inkubation, Transport und Eindämmung von biologisch gefährlichen Lösungen
- Lieferbar in nicht steriler und steriler Verpackung
Spezifikation
Polyester | |
5,74 in. | |
500 | |
146 x 79,6 mm (5,74 x 3,13 Zoll) | |
79.6 mm | |
AxySeal Dichtungsfolie | |
80 μm |
Steril | |
146 mm | |
100 | |
3.13 in. | |
Zum Verschließen von Gewebekulturplatten, für die kurzfristige Lagerung und Inkubation, für Transportanwendungen und die Aufbewahrung von biologisch gefährlichen Flüssigkeiten | |
Acryl | |
-40 °C° bis +104 °C° |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
8Stunden
0Minuten
25Sekunden
13