Learn More
TAE-Puffer, Tris-Acetat-EDTA, 50 X-Lösung, Elektrophorese, Fisher BioReagents
Tris-Acetat-EDTA, CAS-Nummer-77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8, TAE, 4 l, grau, Tris (24 %), Essigsäure (5,0 %) und EDTA (<2 %). DNase-frei, Test bestanden, gefiltert durch einen 0,2 Mikron-Filter, Elektrophorese, 50x-Lösung, Poly CUBE, Flüssigkeit, Protease-, DNase-, RNase- und Protease-frei, RT
Marke: Fisher BioReagents BP1332-20
467.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24341" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Tris-Acetat-EDTA, CAS-Nummer-77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8, TAE, 4 l, grau, Tris (24 %), Essigsäure (5,0 %) und EDTA (<2 %). DNase-frei, Test bestanden, gefiltert durch einen 0,2 Mikron-Filter, Elektrophorese, 50x-Lösung, Poly CUBE, Flüssigkeit, Protease-, DNase-, RNase- und Protease-frei, RT
Tris–Acetat–EDTA (TAE) wird häufig als Puffer für die Nukleinsäure-Elektrophorese verwendet.
Spezifikation
Tris-Acetate-EDTA | |
77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8 | |
20 L | |
Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter | |
Poly-Würfel | |
TAE | |
Tris (24 %), Essigsäure (5,0 %) und EDTA (< 2 %). |
50X Solution | |
Flüssigkeit | |
DNase-frei | |
DNase-, RNase- and Protease-Free | |
Protease free | |
Elektrophorese |