Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, silberfarben, Kopfraum-Kappe (Druckablasskappe), angebrachtes Septum
Druckausgleichsdichtungen (Aluminium-PR) öffnen sich bei Innendruck über 3.0 ±0.5 bar.
Marke: Fisherbrand™ 20 03 0112
361.19 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 20mm
- Kombinationsversiegelung
- Aluminium
- Kopfraumkappe
- Mittelloch
Spezifikation
PTFE/Butyl | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm | |
20 mm |
Silber, Grau | |
Aluminium | |
1000 | |
Bördelverschluss | |
20 mm-Headspace-Fläschchen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
21Stunden
10Minuten
28Sekunden
2 -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
52Stunden
10Minuten
28Sekunden
2Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%