Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq DNA Polymerase (5 U/μl)
Mit dieser verbessertenTaq DNA-Polymerase erhalten Sie eine höhere Empfindlichkeit, längere PCR-Produkte und höhere Ausbeute in allen Standard-PCR-Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ EP0702
88.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10160790
  • 103.00 € / 500 Einheiten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Enthält:
• 100 μl DreamTaq DNA-Polymerase (5 E/μl)
• 2x 1,25 ml 10X DreamTaq-Puffer (inkl. 20 mM MgCl2)
Lagerung bei -20°°C.
DreamTaq DNA-Polymerase
500 E (5 E/μl)
Standard-PCR, Genotypisierung
1 X
3'-A
Colorless
Niedrig
Standard
Dry Ice
5 U/μL
Nein
Separate Komponenten
Dokumentation
Manuals
Flyers
Reference Materials
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2810511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEP0702
Chargennummer2814524 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEP0702
Chargennummer2870888 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEP0702
Chargennummer2903733 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEP0702
Chargennummer3037475 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberEP0702
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DreamTaq DNA Polymerase (5 U/μl) > 5 μ/μl, 500 U