Learn More
TAE-Puffer, Tris-Acetat-EDTA, 10 X-Lösung, Elektrophorese, Fisher BioReagents
Marke: Fisher BioReagents BP1335-1
31.64 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Tris–Acetat–EDTA (TAE) wird häufig als Puffer für die Nukleinsäure-Elektrophorese verwendet.
Spezifikation
Tris-Acetate-EDTA | |
64-19-7, 7732-18-5, 60-00-4, 77-86-1 | |
1 L | |
Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter | |
Nalgene Poly Flasche | |
TAE | |
Tris (<5,0 %), Essigsäure (1,0 %) und EDTA (<1 %). |
10X Solution | |
Flüssigkeit | |
DNase-frei | |
DNase-, RNase- and Protease-Free | |
Protease free | |
Elektrophorese |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%