Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Spezialpipettenspitzen
Auswahl zwischen verlängerten Versionen oder solchen mit großer Öffnung, sowohl steril als auch unsteril. Fisherbrand™ Spezial-Pipettierspitzen sind zertifiziert frei von Rnase, Dnase- und DNA.
Marke: Fisherbrand™ T118RS-FIS
30.99 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Extra lange Spitzen und Spitzen mit großer Öffnung erhältlich
- Nicht sterile Artikel sind zertifiziert frei von RNase/DNase und DNA
- Mit Elektronenstrahlen sterilisierte Produkte sind als RNase-, DNase-, Pyrogen-, Bioburden-, PCR-Inhibitor- und Endotoxin-frei zertifiziert
- Kompatibel mit den meisten gängigen Pipettenmarken (optimale Passform mit Fisherbrand Elite™ Pipetten)
Spezifikation
1 bis 200 μl | |
Steril | |
Not Autoclavable | |
50 mm | |
Universal Fit, fits most pipettes | |
Genomisch/mit weiter Öffnung | |
Non-Filtered Pipette Tip | |
Polypropylene |
Ungefiltert | |
klar | |
1.96 in. | |
DNase-, RNase-, ATP-, Keimen-, PCR-Inhibitoren-, Endotoxin- und Pyrogen-frei | |
Racks | |
96 Tips/Rack, 960/Pk., 4800/Cs. | |
Nein |