Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen mit weiter Öffnung
Mit diesen Pipettenspitzen mit weiter Öffnung, die sich ideal zum Pipettieren von Makromolekülen eignen, werden Beschädigungen von Zellen durch mechanische Scherkräfte vermieden.
Marke: Thermo Scientific™ 9405060
Beschreibung
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen mit weiter Öffnung eignen sich optimal zum Pipettieren von Makromolekülen und verhindern eine Beschädigung von Zellen durch mechanische Scherkräfte.
Eigenschaften:
- Zwei verschiedene Modelle im Volumenbereich 10 bis 1.000 μl
- Spitze mit weiter Öffnung - Innendurchmesser der Öffnung: 1,1 mm bzw. 1,8 mm
- Farbkennzeichnung: Weiß
- Länge: 5,3 cm/7,2 cm
Spezifikation
Finntip 1000 Breit, ohne Filter, nicht steril, Bulk | |
Ungefiltert | |
Finntip 1000 Weit | |
7.2cm | |
Bulk | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ |
100 - 1000 μ l | |
Unsteril | |
2,8 in. | |
ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 | |
6500/bulk | |
Finntip, weite Öffnung |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.