Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Spezialpipettenspitzen
Auswahl zwischen verlängerten Versionen oder solchen mit großer Öffnung, sowohl steril als auch unsteril. Fisherbrand™ Spezial-Pipettierspitzen sind zertifiziert frei von Rnase, Dnase- und DNA.
20.50 € - 58.73 €
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Farbe | klar |
Kompatibilität | Universal Fit, fits most pipettes |
Spitzenform | Genomisch/mit weiter Öffnung |
Produkttyp | Non-Filtered Pipette Tip |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11957744
![]() |
Fisherbrand™
T112NXLGR-FIS |
100 bis 1000 μl | Unsteril | Racks |
46.35 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11967744
![]() |
Fisherbrand™
T112NXLGRS-FIS |
100 bis 1000 μl | Steril | Racks |
51.65 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11927744
![]() |
Fisherbrand™
T118R-FIS |
1 bis 200 μl | Unsteril | Racks |
28.28 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11937744
![]() |
Fisherbrand™
T118RS-FIS |
1 bis 200 μl | Steril | Racks |
58.73 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11917744
![]() |
Fisherbrand™
T118-FIS |
200 μl | Non-sterile | Bulk, Bagged |
20.50 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
12992581
![]() |
Fisherbrand™
T112GNXL-FIS |
100 to 1000 μL | Non-sterile | Bulk |
21.61 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Extra lange Spitzen und Spitzen mit großer Öffnung erhältlich
- Nicht sterile Artikel sind zertifiziert frei von RNase/DNase und DNA
- Mit Elektronenstrahlen sterilisierte Produkte sind als RNase-, DNase-, Pyrogen-, Bioburden-, PCR-Inhibitor- und Endotoxin-frei zertifiziert
- Kompatibel mit den meisten gängigen Pipettenmarken (optimale Passform mit Fisherbrand Elite™ Pipetten)
Spezifikation
Ungefiltert | |
Universal Fit, fits most pipettes | |
Non-Filtered Pipette Tip |
klar | |
Genomisch/mit weiter Öffnung | |
Polypropylene |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ SureOne™ Spezialpipettenspitzen