Learn More
Buzil™ Handdesinfektionsmittel SE110, gebrauchsfertig
Zur hygienischen Handdesinfektion in einer praktischen Flasche mit Klappverschluss zeigt Buzil™ SE110 viruzide Wirkung gegen sämtliche behüllte Viren wie Coronavirus und Influenza.
Marke: Buzil™ SE110

Benachrichtigungen:
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch immer das Etikett und die Produktinformationen lesen.
Beschreibung
- Zur hygienischen Handdesinfektion
- WHO-Formulierung mit 73 Gew.-% Ethanol
- Parfümfrei
- Hautfreundlich, rückfettend und feuchtigkeitsspendend
- Viruzide Wirkung gegen sämtliche behüllte Viren wie Coronavirus und Influenza
- Ebenso bakterizide, fungizide und mykobakterizide Wirkung
Spezifikation
Handdesinfektionsmittel SE 110 | |
Ethanol 73 Gew.-% | |
Flasche mit Klappverschluss | |
1 l |
WHO-Formulierung | |
Handdesinfektion | |
12/Pkg. |
Sicherheit und Handhabung
- HÄNDEDESINFEKTIONSMITTEL
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.