Dokumentation
Product Information
Manuals
- 1
- 2
Das Thermo Scientific Luminoskan Mikrotiterplatten-Luminometer eignet sich für eine Vielzahl luminometrischer Forschungsanwendungen. Das kompakte und robuste Gerät bietet Vielseitigkeit hinsichtlich der verwendbaren Plattenformate, hohe Lesegeschwindigkeiten und bis zu drei Dispenser.
Marke: Thermo Scientific™ 5300330
Dieses Gerät hat die Validierung bei der Promega Corporation bestanden und ist als SkanIt Software zertifiziert, die schnell und einfach zu erlernen ist. Sie bietet eine einfache Datenanalyse (mit einer umfassenden Auswahl an integrierten Berechnungen, einschließlich Leerwertsubstraktion, Standardkurvenerstellung, Klassifizierung, Qualitätskontrolle, kinetischer Analyse) und Exportfunktionen. Jeder Benutzer kann die SkanIt Software auf seinem eigenen Computer installieren, um Messprotokolle zu erstellen und Daten zu analysieren.
Lieferumfang:
SkanIt PC-Software. Weitere Filter auf Anfrage lieferbar.
Anwendungen umfassen:
Reportergen-Assays, Immunassays mit lumineszenten Substraten, Zellproliferations- und Zytotoxizitätsassays, intrazelluläre Ca2+ Assays, ATP-Assays, Phagozytose-Assays, reaktive Sauerstoffassays, mikrobiologische Assays, Enzymassays, BRET-Assays, ADME-Tox
Roboter | |
420 x 420 x 340 mm (16,5 x 16,5 x 13,4 in) | |
PC-Software (Thermo Scientific SkanIt Software) | |
Lumineszenz | |
Luminoskan™ | |
Bis zu ca. 5.000 relative Lichteinheiten (RLU) | |
SkanIt Software | |
max. 200 VA |
Photomultiplier (PMT) | |
Raumtemperatur +3 bis 45 °C | |
18 s für 96-Well-Platte | |
6- bis 384-Well-Platten | |
Oben und unten | |
Orbital | |
Filter | |
Raumtemperatur |