Learn More
Swann-Morton™ Chirurgische Skalpelle aus Edelstahl
Praktisch für zahlreiche Anwenderumgebungen: auf der Station, in der Notfall- oder Traumaabteilung oder sogar im Außeneinsatz von Sanitätern. Swann Morton™ Chirurgische Skalpelle aus Edelstahl werden in einzelnen Aufreißverpackungen geliefert.
Marke: Swann-Morton™ 0510
Beschreibung
- Edelstahlklinge
- Griff aus Polystyrol
- Einzeln verpackt
- Steril
- Einwegprodukt
Spezifikation
Edelstahl | |
Nr. 23 | |
Steril |
Wird für lange Schnitte wie einen oberen Mittellinienschnitt des Abdomens während der Operation eines perforierten Magengeschwürs verwendet. | |
Ja | |
Polystyrol |