Learn More
Micronova™ Econo CurtainCleaner™ Hilfsmittel und Bezüge
Ermöglicht dem Anwender die Reinigung von Vinylstreifenvorhängen, beide Seiten gleichzeitig, in Reinräumen und in Supportbereichen MicroNova™ Econo CurtainCleaner™ umschließt den Vorhang an der oberen Anbringung, um beide Seiten des Vorhangs zu reinigen.
Marke: Micronova™ ECC68-14
Beschreibung
Ermöglicht dem Anwender die Reinigung von Vinylstreifenvorhängen, beide Seiten gleichzeitig, in Reinräumen und in SupportbereichenMicroNova™ Econo CurtainCleaner™ umschließt den Vorhang an der oberen Anbringung, um beide Seiten des Vorhangs zu reinigen.
- Der elektropolierte Edelstahladapter wird an einen der Griffe der SSU-Serie angeschlossen.
- Bezüge sind in den Materialien NovaPoly, Polysorb, Mikrofaser und PolyMesh mit Innenmaterial aus Polyurethanschaum erhältlich.
- Alle Bezüge können gewaschen und wiederverwendet werden
- Beständig bei Alkohol, starken Desinfektionsmitteln und Dampfsterilisation.
- Bezüge sind gammabestrahlt erhältlich.
Spezifikation
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in.) | |
ECC68-14 | |
14 in. | |
35.6 cm | |
5.1 cm | |
Chemikalien | |
12 Pk. | |
Edelstahl-Befestigungselemente | |
For Cleaning Vinyl Strip Curtains in Cleanrooms and Support Areas | |
Polyester Mesh, Polyester Foam Inner |
Moppabdeckung | |
Weiß | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
2 in. | |
Nein | |
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen. | |
QDECC-14 Mop-Adapter | |
ISO 9001 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
038778-000 | Konformitätsbescheinigung | 12/06/2023 | ECC68-14 |