Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Kegelschliffklammer, vernickelt, KCM
KECK™ Kegelschliffllammern für Einsätze unter hohen Temperaturen.
Marke:  DWK Life Sciences™ 286337602
779.88 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15824688
  • 1060.00 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für Einsätze unter sehr hohen Temperaturen stellen die KECK™ Schliffklammern aus vernickeltem Federstahl eine wichtige Ergänzung zu KECK™ Kegelschliffklammern aus POM (Polyoxymethylen) dar. Gegenüber herkömmlichen Drahtklemmen lassen sie sich einfach und sicher aufsetzen und sind formstabil.
  • Einfach und sicher aufzusetzen und formstabil
  • Gute Formstabilität verglichen mit herkömmlichen Drahtklammern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100
Für den Einsatz bei sehr hohen Temperaturen
NS 29
Nickel
Für den Einsatz bei sehr hohen Temperaturen; Sicherung der konischen Schliffverbindungen
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ KECK™ Kegelschliffklammer, vernickelt, KCM > NS 29