Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Pico PLUS Chemilumineszenz-Substrat
Ein verbessertes Chemilumineszenz(ECL)-Meerrettich-Peroxidase(HRP)-Substrat, das die Proteindetektion mittels Western-Blot-Analyse im Pikogramm- bis hohen Femtogrammbereich ermöglicht
Marke: Thermo Scientific™ 34578
340.80 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Pico PLUS-Substrat liefert hervorragende Signalintensität und Sensitivität für das Western Blot-Verfahren mit HRP-Konjugaten. Die Intensität der Lichtemission in Kombination mit der außergewöhnlichen Dauer ermöglicht das Erfassen mehrerer Belichtungen, sodass man leicht Blot-Bilder in Publikationsqualität erhält. Das SuperSignal West Pico PLUS-Substrat kann mit verschiedenen Membranen, Blockierreagenzien und einer Vielzahl von Antikörperverdünnungen eingesetzt werden und ist daher die ideale Wahl für die meisten Western Blot-Anwendungen.Merkmale des SuperSignal West Pico PLUS Chemolumineszenz-Substrats:
- Pikogramm- bis Femtogramm-Empfindlichkeit—Nachweis von Mengen an Target-Protein auf Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen im unteren Piktogramm-Bereich bis hohen Femtogrammm-Bereich
- Hohe Signalstabilität—Inkubierte Blots liefern unter optimalen Bedingungen die kritischen 4 Stunden lang eine stabile Signaldauer mit bis zu 24 Stunden Lichtleistung
- Stabiles Reagenz— 8 Stunden stabile Arbeitslösung; 1-jährige Kit-Stabilität bei Raumtemperatur
- Wirtschaftlich—optimiert zum Verdünnen von Antikörperkonzentrationen:
- 0,2 bis 1,0 µg/ml primärer Antikörper (1:1.000 bis 1:5.000 Verdünnung aus einer 1-mg/ml-Stammlösung)
- 10 bis 50 ng/ml sekundärer Antikörper (1:20.000 bis 1:100.000 Verdünnung aus einer 1-mg/ml-Stammlösung)
- Außerordentliche Robustheit—Liefert auch außerhalb der empfohlenen Antikörper-Verdünnungsbereiche einschließlich der häufigsten Sekundärantikörper-Verdünnungen von 1:5 K bis 1:10 K von 1 mg/ml Stammlösung hohe Leistung.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Substrat | |
Flüssig | |
Nitrozellulose, PVDF | |
1 l | |
Meerrettich-Peroxidase | |
Pikogramm- bis hoher Femtogramm-Bereich | |
120 Mini-Gel-Blots, 1.000 cm² Membran | |
Ausreichend für 120 Mini-Gel-Blots; 10.000 cm2 Membran • SuperSignal West Pico PLUS Luminol/Enhancer, 500 ml • SuperSignal West Pico PLUS Stable Peroxide, 500 ml Bei Raumtemperatur lagern. |
Chemolumineszenz | |
Western Blot | |
SuperSignal™ | |
HRP (Meerrettich-Peroxidase) | |
2°: 1:20-100 K (10–50 ng/ml), 1°: 1:1 K (0,2–1 µg/ml) | |
6 bis 24 h | |
SuperSignal West Pico PLUS Luminol/Enhancer, 500 ml, SuperSignal West Pico PLUS Stable Peroxide, 500 ml | |
Raumtemperatur |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZL400253 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 34578,34578_LITL18 PROMO |
AA403499 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 34578,34578_LITL18 PROMO |
AA403499A | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 34578,34578_LITL18 PROMO |
ZL400253A | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 34578,34578_LITL18 PROMO |
ZI397743 | Analysenzertifikat | 16/10/2024 | 34578,34578_LITL18 PROMO |