Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Pico PLUS Chemilumineszenz-Substrat
Artikelnummer. p-6911011 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
20 ml
200 ml
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
500 Milliliter
Artikelnummer. 15679364
Marke: Thermo Scientific™ 34579
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Ein verbessertes Chemilumineszenz(ECL)-Meerrettich-Peroxidase(HRP)-Substrat, das die Proteindetektion mittels Western-Blot-Analyse im Pikogramm- bis hohen Femtogrammbereich ermöglicht
Das Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Pico PLUS-Substrat liefert hervorragende Signalintensität und Sensitivität für das Western Blot-Verfahren mit HRP-Konjugaten. Die Intensität der Lichtemission in Kombination mit der außergewöhnlichen Dauer ermöglicht das Erfassen mehrerer Belichtungen, sodass man leicht Blot-Bilder in Publikationsqualität erhält. Das SuperSignal West Pico PLUS-Substrat kann mit verschiedenen Membranen, Blockierreagenzien und einer Vielzahl von Antikörperverdünnungen eingesetzt werden und ist daher die ideale Wahl für die meisten Western Blot-Anwendungen.
Merkmale des SuperSignal West Pico PLUS Chemolumineszenz-Substrats:
  • Pikogramm- bis Femtogramm-Empfindlichkeit—Nachweis von Mengen an Target-Protein auf Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen im unteren Piktogramm-Bereich bis hohen Femtogrammm-Bereich
  • Hohe Signalstabilität—Inkubierte Blots liefern unter optimalen Bedingungen die kritischen 4 Stunden lang eine stabile Signaldauer mit bis zu 24 Stunden Lichtleistung
  • Stabiles Reagenz— 8 Stunden stabile Arbeitslösung; 1-jährige Kit-Stabilität bei Raumtemperatur
  • Wirtschaftlich—optimiert zum Verdünnen von Antikörperkonzentrationen:
    • 0,2 bis 1,0 µg/ml primärer Antikörper (1:1.000 bis 1:5.000 Verdünnung aus einer 1-mg/ml-Stammlösung)
    • 10 bis 50 ng/ml sekundärer Antikörper (1:20.000 bis 1:100.000 Verdünnung aus einer 1-mg/ml-Stammlösung)
  • Außerordentliche Robustheit—Liefert auch außerhalb der empfohlenen Antikörper-Verdünnungsbereiche einschließlich der häufigsten Sekundärantikörper-Verdünnungen von 1:5 K bis 1:10 K von 1 mg/ml Stammlösung hohe Leistung.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Substrat
Nachweisverfahren Chemolumineszenz
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrozellulose, PVDF
Produktlinie SuperSignal
Menge 20 ml
Konjugat HRP
Substrate Meerrettich-Peroxidase
Empfohlene Antikörperkonzentrationen 2 °: 1:20-100K (10-50 ng/ml), 1°: 1:1K (0,2-1 μg/ml)
Empfindlichkeit Pikogramm- bis hoher Femtogramm-Bereich
Signaldauer 6 bis 24 h
Ausreichend für 2 Mini-Gel-Blots, 200 cm2 Membran
Kitinhalt SuperSignal West Pico PLUS Luminol/Enhancer, 10 ml, SuperSignal West Pico PLUS Stable Peroxide, 10 ml
Inhalt und Lagerung Ausreichend für 2 Mini-Gel-Blots; 200 cm2 Membran
• SuperSignal West Pico PLUS Luminol/Enhancer, 10 ml
• SuperSignal West Pico PLUS Stable Peroxide, 10 ml
Bei Raumtemperatur lagern.
Versandbedingung Raumtemperatur