Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Pico PLUS und SuperSignal™ West Femto Probe
Bietet chemilumineszente Nachweissubstrate für routinemäßige und hochempfindliche Western Blots
Marke: Thermo Scientific™ A43840
269.80 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SuperSignal™ West Pico PLUS:- Das SuperSignal™ West Pico PLUS Chemilumineszenz-Substrat ermöglicht den Nachweis von Proteinen im Pikogramm- bis hohem Femtogrambereich durch Western-Blot-Analysen
- Es eignet sich am besten für routinemäßige tägliche Western Blot-Anwendungen und bietet eine hervorragende Signalintensität, Empfindlichkeit und Dauer für eine Vielzahl von Zielen.
- Empfindlichkeit: im Piktogramm- bis Femtogrammbereich
- Stabilität: Arbeitslösung bis 8 Stunden stabil; Kit bei Raumtemperatur 1 Jahr lang stabil
- Kompatibilität: Nitrozellulose- und PVDF-Membranen
- Signaldauer: 6 bis 24 Stunden
- Empfohlene Konzentration der primären Antikörper: Verdünnung 1:1.000–1:5.000 (0,2–1,0 µg/ml)
- Empfohlene Konzentration der sekundären Antikörper: Verdünnung 1:20.000–100.000 (10–50 ng/ml)
SuperSignal™ West Femto:
- Das SuperSignal™ West Femto-Substrat mit maximaler Empfindlichkeit ist ein extrem empfindliches Substrat mit erhöhter Chemilumineszent (ECL) für niedrige Detektionsgrenzen im Femtogrammbereich durch Western-Blot-Analysen mit Meerrettichperoxidaseenzymen (HRP).
- Optimiert für niedrig-abundante und/oder schwer nachzuweisende Ziele.
- Empfindlichkeit: Niedriger Femtogrammbereich (mittleres Zeptomol)
- Stabilität: Arbeitslösung 8 Stunden stabil, Kit bei 4 °C 1 Jahr lang stabil.
- Kompatibilität: Nitrozellulose- und PVDF-Membranen
- Signaldauer: bis zu 8 Stunden
- Empfohlene Konzentration der primären Antikörper: Verdünnung 1:5.000–1:100.000 (10–200 ng/ml)
- Empfohlene Konzentration der sekundären Antikörper: Verdünnung 1:100.000–1:500.000 (2–200 ng/ml)
Spezifikation
HRP-Substrat | |
Western Blot | |
500 ml plus 20 ml | |
Raumtemperatur und 4 °C |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 12
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Pico PLUS und SuperSignal™ West Femto Probe > Menge: 500 ml plus 20 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur