Learn More
Invitrogen™ Endothelial Injury Marker 12-Plex Human ProcartaPlex™ Panel
Das Human Endothelial Injury Marker 12-Plex ProcartaPlex Panel ermöglicht die Forschung im Bereich der vaskulären Endothelzellverletzung und -regeneration, indem 12 Proteinziele in einem einzigen Well mit Luminex xMAP-Technologie betrachtet werden.
Marke:  Invitrogen™ EPX120-15849-901
Artikelnummer. 17669306
  • 3110.00 € / 96 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Panel ermöglicht die Forschung im Bereich der vaskulären endothelialen Zellverletzung und -regeneration durch die Betrachtung von 12 Proteinzielen in einem einzigen Well mit Luminex xMAP-Technologie
  • Der gleichzeitige Nachweis dieser Ziele kann Forschern dabei helfen, Krankheiten zu untersuchen, die durch Gefäßverletzungen gekennzeichnet sind, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atherosklerose, periphere Gefäßerkrankungen und entzündliche Prozesse mit Endothelzellen
  • Darüber hinaus wird die endotheliale Dysfunktion als extrapulmonale Manifestation einer SARS-CoV-2-Virusinfektion beschrieben
  • Die Forscher konzentrieren sich auch auf Covid-19 und das Post-COVID-19-Syndrom oder Long-COVID im Zusammenhang mit einer Gefäßerkrankung
  • Dieses Panel wird in einem gebrauchsfertigen Format mit einzelnen Fläschchen mit Capture- und Detektionsreagenzien geliefert, einschließlich einer 1x-Bead-Mischung und einer Detektionsantikörpermischung, die weniger Pipettieren und experimentelle Vorbereitungen erfordern.
  • Die vorkonfigurierten ProcartaPlex-Panels werden ausgiebig auf Kombinierbarkeit der Analyten, Interferenzen und Kreuzreaktivität getestet, um ein Höchstmaß an Validierung und Präzision zu gewährleisten.
  • Alle ProcartaPlex Panels werden mit den für den Assay erforderlichen Reagenzien geliefert.
  • Dieses Panel ist nicht mit Simplex Kits oder anderen ProcartaPlex Panels kombinierbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Multiplex-Panel
Human
Siehe Analysezertifikat
Multiplex-Kit
Weniger als 15 %
ProcartaPlex™
Cardiovascular
96 Tests
Nicht kombinierbar
Siehe Analysezertifikat
Luminex™ Geräte
Weniger als 15 %
Nasseis
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer432116-001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/11/2024 Catalog NumberEPX120-15849-901
Chargennummer428524-001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2024 Catalog NumberEPX120-15849-901
Chargennummer425560-001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2024 Catalog NumberEPX120-15849-901
Chargennummer418214-001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/07/2024 Catalog NumberEPX120-15849-901
Chargennummer417763-001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/07/2024 Catalog NumberEPX120-15849-901
Name des Produkts
Invitrogen™ Endothelial Injury Marker 12-Plex Human ProcartaPlex™ Panel > 96 Tests