Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Schwarze und weiße Microtiter™ Platten
Thermo Scientific™ Sterilin™ Schwarze und weiße 96-Well Mikrotiter™ Platten eignen sich für Fluoreszenzaufgaben und Biolumineszenzstudien.
Marke: Thermo Scientific™ 611F96BK
131.99 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Sterilin™ Schwarze und weiße 96-Well Mikrotiter™ Platten eignen sich für Fluoreszenzaufgaben und Biolumineszenzstudien. Lieferung ohne Deckel; bei Bedarf passt der Deckel 642000.
- Schwarze 96-Well-Mikrotiterplatten eignen sich hervorragend für Fluoreszenzanwendungen, bei denen das Pigment den «Crosstalk« zwischen den Wells verhindert. Die geringe Hintergrundfluoreszenz minimiert die Lichtstreuung
- Weiße 96-Well-Mikrotiterplatten sind ideal für Biolumineszenz-Studien, bei denen das Pigment die Reflektivität und Empfindlichkeit unterstützt
- Die SBS-Konformität gewährleistet die Automatisierungskompatibilität
- Aus reinem Polystyrol hergestellt
- Lieferung unsteril, mit mittlerer Oberflächenbindung
- Kaminförmige Ausführung der Wells zur Vermeidung von Kontaminationen
Bestellhinweis:
Lieferung ohne Deckel; bei Bedarf passt der Deckel 642000.
Spezifikation
Standard | |
50 Kartons, 5 Packungen | |
Mikrotiterplatte | |
400 μl | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
5 |
8 x 12 | |
Schwarz | |
Polystyrol | |
96 | |
Unbehandelt | |
50 | |
50/Packung |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M541720 | Konformitätsbescheinigung | 07/01/2025 | 611F96BK |
M452990 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 611F96BK |
M510120 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 611F96BK |
M420620 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 611F96BK |
M498400 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 611F96BK |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen