Learn More
Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten aus durchsichtigem Polystyrol
Die Konstruktion aus Polystyrol in medizinischer Qualität gewährleistet besondere Festigkeit und gute Sichtbarkeit. Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten aus klarem Polystyrol sind eine hervorragende Lösung für Zellkulturen und colorimetrische (Absorptions)-Assays. 96-Well Mikrotiterplatten eignen sich für die Miniaturisierung und Automatisierung im Labor.
Marke: Corning™ 3370
260.25 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus Polystyrol medizinischer Qualität
- Well-Volumen: 320 μl bis 360 μl
- Arbeitsvolumen: 75 μl bis 200 μl
- Auswahl zwischen flachen runden Easy Wash™ oder V-förmigem Boden
- Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
- Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
- Ideal für serielle Verdünnungen, Hämagglutinations- oder Fällungstests und allgemeine Lagerungsanwendungen
- Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Nicht behandelt | |
EIA/RIA | |
96 | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
100/Karton | |
5 x 20 |
Mit Deckel | |
5 Innenbeutel zu je 20 | |
Transparent | |
Polystyrol | |
75 bis 200 μl | |
Unbehandelt | |
Vom Wesen her hydrophobisch, bindet Biomoleküle durch passive Interaktionen. Geeignet für Immobilisierung großer Moleküle mit ausgedehnten hydrophoben Bereichen, z. B. Antikörper | |
20/Packung |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen