Learn More
Corning™ Costar™ 96-Well-Halbflächenplatten
Farbe:Schwarz; Sterilität:Nicht steril; Deckel:Ohne Deckel
Marke: Corning™ 3694
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Polystyrol
- Flache Wells
- Oberfläche pro Well: 0.16 cm2
- Alphanumerisches Raster
- Die gängigen Außenmaße sind kompatibel mit den meisten Plattenlesern
- Klare Mikrotiterplatten werden für Zellkulturen und kolorimetrische (Absorptions)-Assays verwendet
- Schwarze und weiße Mikrotiterplatten können für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays verwendet werden
- Schwarz reduziert den Well-zu-Well-Crosstalk und den Hintergrund bei Fluoreszenz-Assays
- Weiß reduziert den Well-zu-Well-Crosstalk zur Verbesserung lumineszenter Signale und zur Verringerung des Hintergrund bei Lumineszenz-Assays
- Erhältlich in vier Oberflächentypen: unbehandelt für homogene Assays, mit hoher Bindungskapazität für GMP-Anwendungen, mit nicht-bindender Oberfläche (NBS™) zur Minimierung der Protein- und Nukleinsäurenbindung oder zellkulturbehandelt für Zellwachstum
Spezifikation
Alphanumerisch | |
Ohne Deckel | |
Schwarz | |
Polystyrol | |
25 bis 125 μl | |
Unbehandelt | |
Geeignet für die Immobilisierung großer Moleküle, wie z. B. Antikörper, deren große hydrophobe Bereiche mit der Oberfläche interagieren können | |
25/Packung |
Halbfläche | |
8 x 12 | |
Plattenlesegerät | |
96 | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
100/Karton | |
100/Karton |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
COR001 Lifescience Guid
DateigrößeVersion: 7 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ 96-Well-Halbflächenplatten > Schwarz; Halbfläche; nein; keine; flach
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur