Learn More
Scilabub™ Polyimid-Kryo-Handschuhe
Die Polyimid-Kryohandschuhe wurden speziell für die Handhabung von sehr kalten Objekten entwickelt, die in gasförmigem Flüssigstickstoff (zwischen -120° C und -190° C) gelagert werden.
Marke: Scilabub™ GLO/CMEM
259.41 EUR gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Entwickelt für den Umgang mit sehr kalten Objekten, typischerweise solche, die in der Dampfphase von Flüssigstickstoff (im Bereich von 120 ° bis 190 °C) gelagert werden
- Die Handschuhe dürfen nicht in Flüssigstickstoff getaucht werden
- Die Außenschicht ist wasserdichtes Material, das Kondenswasser auf kalten Oberflächen abhält
- Gasdurchlässig (einschließlich Wasserdampf) für einen erhöhten Benutzerkomfort, sodass sich keine Kondensation im Inneren bildet
- Die Nahtlöscher sind nicht versiegelt, um die Masse um die Finger zu reduzieren
- Sehr langlebig, behalten ihre Flexibilität (versteifen allerdings etwas) über lange Zeiträume in kalten Umgebungen
- Außenmaterial aus Polyimid, Polyolefin mit etwas Polyester als Füllung und Baumwoll-Futter
- Hergestellt nach EN 511
Spezifikation
PSA-Kategorie III | |
Blau | |
Puderfrei | |
M | |
–190 °C | |
1 Packung | |
500 mm |
Polyimid | |
Gewebe | |
Kryohandschuhe | |
Nicht steril | |
Baumwolle | |
Wasser |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen