Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 2700 pH-Messgerät
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Marke:  Thermo Scientific™ 01X543901
849.13 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24327" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11573855
  • 1045.20 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Übergroßer Bildschirm mit großen Schriftarten und dennoch kompakt – Das Eutech pH2700-Messgerät bietet einen leicht ablesbaren Bildschirm, der mehr anzeigt. Zeigen Sie pH- oder ORP-Messwerte mit Temperatur, Elektrodenstatus, Kalibrierungspunkten, Datum und Uhrzeit auf einmal an!
Eigenschaften
  • Bis zu 6-Punkt-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung
  • Schnelle, einfache Elektrodendiagnose mit mehreren pH-Anstiegen und Offset-Anzeige
  • Der permanente Speicher fasst bis zu 500 Datenpunkten– mit Zeit- und Datumsstempel, um die GLP-Konformität zu gewährleisten
  • Kalibrieren Sie mit bis zu 5 benutzerdefinierten pH-Puffern – Verwenden Sie alle pH-Werte, die ≥1.0 pH-Einheit auseinander liegen
  • Alarm ''CAL-fällig''– keine veralteten Kalibrierungen mehr!
  • Automatische Protokollierungsfunktion für eine komfortable kontinuierliche Überwachung
  • Kennwortschutz für Einrichtung und Kalibrierung
  • Puffersets: USA, NIST, DIN, Benutzer 1, Benutzer 2, Benutzerdefiniert
Anwendungen
  • Für Bildungszwecke: Nützlich für die meisten Labor-, Umweltstudien und andere Anwendungen
  • Für das Labor: Umweltstudien, chemische Labore, Titrationen und Qualitätssicherungstests, bei denen GLP-Datenmanagement erforderlich ist. Verwendung in allen Arten von Lebensmittelverarbeitung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Eutech pH 2700 Messgerät mit integriertem Elektrodenhalter & 100/240 VAC-Adapter, RS232 Kabel
±0,2
RS-232
0,001, 0,01, 0,1
± 2000.0 mV
Bis zu 6 voreingestellt oder 5 kundenspezifisch
32,0 °F bis 212,0 °F
500 mit Datum und Uhrzeit
ph 2700
ATC und MTC
± 0,3 °C/± 0,5 °F
±0,002
-2 bis 20
± 2000,0
0.1 mV
0 °C bis 100 °C
0,1 °C/°F
Automatische Datenprotokollierung
9 V DC-Adapter, 1.3 A (100/240 V AC, SMPS)
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 2700 pH-Messgerät >