Learn More
Corning™ Costar™ schwarze oder weiße 96-Well-Feststoffplatten
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Oberflächenbehandlung:
Hohe Bindungskapazität
Unbehandelt
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Verpackung | 4 Innenpackungen mit je 25 Stück |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 75 bis 200 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Hohe Bindungskapazität |
| Mehr anzeigen |