Learn More
Atrow™ Reagenzglasgestell aus Edelstahl
Geeignet für heiße und kalte Bedingungen. Atrow™ Reagenzglasgestelle aus Edelstahl umfassen eine Reihe von Tischröhrchengestellen aus beständigem Edelstahl. Diese Gestelle rosten und schwimmen nicht. Es sind verschiedene Ausführungen zur sicheren Aufnahme von 12–24 Hämolyseröhrchen in drei verschiedenen Well-Größen erhältlich.
Marke:  Atrow™ 844121
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11728312
  • 73.30 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schlauchdurchmesser: 10–13 mm, 16–20 mm oder 22–25 mm
  • Positionen: 12, 24 oder 48 Plätze
  • Array-Optionen: 1x12, 4x3, 4x6 oder 4x12
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchengestell
Röhrchen (10 bis 13 mm)
48
Je 1
13 mm
4 x 12
Edelstahl
Für Teströhrchen
206 mm x 72 mm x 55 mm
Name des Produkts
Atrow™ Reagenzglasgestell aus Edelstahl > Array: 4x12; Positionen: 48; Abmessungen: 206 x 72 x 55 mm; für Röhrchen mit einem Durchmesser von 10 - 13 mm