Learn More
Atrow™ Reagenzglasgestell aus Edelstahl
Geeignet für heiße und kalte Bedingungen. Atrow™ Reagenzglasgestelle aus Edelstahl umfassen eine Reihe von Tischröhrchengestellen aus beständigem Edelstahl. Diese Gestelle rosten und schwimmen nicht. Es sind verschiedene Ausführungen zur sicheren Aufnahme von 12–24 Hämolyseröhrchen in drei verschiedenen Well-Größen erhältlich.
Marke: Atrow™ 844061
Beschreibung
- Schlauchdurchmesser: 10–13 mm, 16–20 mm oder 22–25 mm
- Positionen: 12, 24 oder 48 Plätze
- Array-Optionen: 1x12, 4x3, 4x6 oder 4x12
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
Röhrchen (10 bis 13 mm) | |
24 | |
Je 1 | |
13 mm |
4 x 6 | |
Edelstahl | |
Für Teströhrchen | |
108mm x 72mm x 55mm |