Learn More
Atrow™ Reagenzglasgestell aus Edelstahl
Geeignet für heiße und kalte Bedingungen. Atrow™ Reagenzglasgestelle aus Edelstahl umfassen eine Reihe von Tischröhrchengestellen aus beständigem Edelstahl. Diese Gestelle rosten und schwimmen nicht. Es sind verschiedene Ausführungen zur sicheren Aufnahme von 12–24 Hämolyseröhrchen in drei verschiedenen Well-Größen erhältlich.
Marke:  Atrow™ 864121
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10300125
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Schlauchdurchmesser: 10–13 mm, 16–20 mm oder 22–25 mm
  • Positionen: 12, 24 oder 48 Plätze
  • Array-Optionen: 1x12, 4x3, 4x6 oder 4x12
Spezifikation
Spezifikation
Reagenzglasgestell
Röhrchen (16 bis 20 mm)
48
Je 1
20 mm
4 x 12
Edelstahl
Für Teströhrchen
296 mm x 100 mm x 100 mm
Name des Produkts
Atrow™ Reagenzglasgestell aus Edelstahl > Array: 4x12; Positionen: 48; Abmessungen: 298 x 100 x 100 mm; für Röhrchen mit einem Durchmesser von 16 - 20 mm