Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes, 2K MWCO
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysekassetten erleichtern die schnelle und problemlose Dialyse von Probenvolumina von 0,5 bis 125 ml. Im Gegensatz zu Standard-Flachschläuchen benötigen diese innovativen Geräte keine Knoten oder Klemmen, die zu Undichtigkeiten und Probenverlust führen können.
Marke:  Thermo Scientific™ A52965
210.80 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17739758
  • 248.00 € / 6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Pufferaustausch, Protein
Cassette
2,0 kDa
6 Kassetten
Zellulosemembran, Dialyse
125 mL
Slide-A-Lyzer™
Weniger Verschwendung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerFP2845720 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA52965
ChargennummerFP2819969 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2023 Catalog NumberA52965
ChargennummerFP2819044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2023 Catalog NumberA52965
ChargennummerFP2704320 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2023 Catalog NumberA52965
ChargennummerFP2647261 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2023 Catalog NumberA52965
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes, 2K MWCO >