Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysekassetten, 10 K MWCO, 12 ml
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Probenvolumen (metrisch):
0,5 mL
3 ml
12 ml
30 ml
Menge:
10 Kassetten
5 x 10 Kassetten
5 x 8 Kassetten
6 Kassetten
8 Kassetten
Produkttyp:
Dialysekassetten
Dialysekassetten (gammabestrahlt)
Dialysekassettenkit
Tamaño de la unidad:
10 Stück
40 Stück
50 Stück
6 Stück
8 Stück
Descripción
Slide-A-Lyzer Dialysekassetten (10 K MWCO) ermöglichen die einfache und effektive Entfernung von Salzen und kleinen Kontaminanten von Proteinen und Makromolekülen, die größer als 10.000 Dalton sind. Slide-A-Lyzer Dialyse-Kassetten sind in vier Größen erhältlich bei Probenvolumina von 0,5 bis 30 ml. Diese Geräte sind einfacher zu verwenden als traditionelle Dialyseschläuche und ermöglichen schnellen Pufferaustausch sowie umfassendere Probenrückgewinnung.
Slide-A-Lyzer Kassetten kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz, zum Beispiel bei der Entfernung niedermolekularer Kontaminanten, beim Pufferaustausch, bei der Entsalzung, Gleichgewichtsdialyse und Aufkonzentrierung von Proben. Mithilfe einer Injektionsnadel, die an einer Spritze befestigt ist, können flüssige Proben über eine selbstschließende Dichtung problemlos hinzugefügt und entfernt werden. Zum Verschließen der Einheiten sind keine Knoten, Klemmen oder Deckel erforderlich, was Auslaufen und Probenverluste während der Dialyse verhindert.
Slide-A-Lyzer Dialyse-Kassetten bestehen aus zwei Schichten einer schwach bindenden Dialysemembran aus regenerierter Zellulose, die hermetisch abgeschlossen sind und sich zu beiden Seiten einer silikonartigen Dichtung in einem inerten Kunststoffrahmen befinden. Membran- und Kassettenmaterial sind mit den meisten gängigen Laborchemikalien und Puffern kompatibel.
Merkmale der Slide-A-Lyzer Dialyse-Kassetten:
• Farbcodierung– Orangefarbener Kassettenrahmen zur Kennzeichnung von Kassetten mit der Membran mit 10.000 MW Porengröße
• Vier Kassettengrößen– Wählen Sie die Kassette aus, die am besten zu Ihrem Probenvolumen passt.
• Schnelle Dialyse– Flache Kassettenkammer mit zwei Membranen bietet im Vergleich zu zylindrischen Dialyseschläuchen ein hohes Oberfläche-Volumen-Verhältnis mit maximierter Diffusionsrate.
• Verlustfreie Rückgewinnung– Rechteckiges Kassettendesign maximiert die Rückgewinnung des gesamten Probenvolumens über einen der vier Injektionsanschlüsse an den Ecken
• Gammabestrahlung (optional)– Gammabestrahlte Kassetten eignen sich für Anwendungen, bei denen das Risiko einer Probenkontamination minimiert werden muss.
Gammabestrahlte Dialyse-Kassetten
Gammabestrahlte Slide-A-Lyzer Dialysekassetten sind ideal für die Kultivierung von Zellen und Mikroorganismen, die Aufreinigung von Viren, DNA und RNA, oder für die Probenvorbereitung für Anwendungen, die Bedingungen mit minimiertem Risiko einer Probenkontamination erfordern. Die gammabestrahlten Kassetten sind mit 20 bis 36 kGy Gammastrahlung behandelt, einer Dosis, die die Einheiten auf der Grundlage von Trypton-Soja-Bouillon zur Ermittlung des Gesamtwachstum und Thioglycolat-Flüssigmedium zur Identifizierung von anaerobem Wachstum sterilisiert. Eine Bestätigung der Sterilität erfolgt jedoch nicht für einzelne Chargen, da nach der Bestrahlung keine weiteren Sterilitätsprüfungen durchgeführt werden.
Membranspezifikationen:
• Zusammensetzung: regenerierte Cellulose, synthetisiert durch Viskose-Verfahren
• Dicke: 0,9 bis 1,2 mil (22,5 bis 30 µm)
• Vor dem Gebrauch erforderliche Hydratationsdauer: 2 Minuten
• Glycerolgehalt: 21%
• Schwefelgehalt: 0,1 bis 0,15 %
• Schwermetallgehalt: Spuren
Volumenbereiche:
• 0,5 ml = 0,1 bis 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 bis 3 ml
• 12 ml = 3 bis 12 ml
• 30 ml = 12 bis 30 ml
Slide-A-Lyzer Dialyse-Kassetten bestehen aus zwei Schichten einer schwach bindenden Dialysemembran aus regenerierter Zellulose, die hermetisch abgeschlossen sind und sich zu beiden Seiten einer silikonartigen Dichtung in einem inerten Kunststoffrahmen befinden. Membran- und Kassettenmaterial sind mit den meisten gängigen Laborchemikalien und Puffern kompatibel.
Merkmale der Slide-A-Lyzer Dialyse-Kassetten:
• Farbcodierung– Orangefarbener Kassettenrahmen zur Kennzeichnung von Kassetten mit der Membran mit 10.000 MW Porengröße
• Vier Kassettengrößen– Wählen Sie die Kassette aus, die am besten zu Ihrem Probenvolumen passt.
• Schnelle Dialyse– Flache Kassettenkammer mit zwei Membranen bietet im Vergleich zu zylindrischen Dialyseschläuchen ein hohes Oberfläche-Volumen-Verhältnis mit maximierter Diffusionsrate.
• Verlustfreie Rückgewinnung– Rechteckiges Kassettendesign maximiert die Rückgewinnung des gesamten Probenvolumens über einen der vier Injektionsanschlüsse an den Ecken
• Gammabestrahlung (optional)– Gammabestrahlte Kassetten eignen sich für Anwendungen, bei denen das Risiko einer Probenkontamination minimiert werden muss.
Gammabestrahlte Dialyse-Kassetten
Gammabestrahlte Slide-A-Lyzer Dialysekassetten sind ideal für die Kultivierung von Zellen und Mikroorganismen, die Aufreinigung von Viren, DNA und RNA, oder für die Probenvorbereitung für Anwendungen, die Bedingungen mit minimiertem Risiko einer Probenkontamination erfordern. Die gammabestrahlten Kassetten sind mit 20 bis 36 kGy Gammastrahlung behandelt, einer Dosis, die die Einheiten auf der Grundlage von Trypton-Soja-Bouillon zur Ermittlung des Gesamtwachstum und Thioglycolat-Flüssigmedium zur Identifizierung von anaerobem Wachstum sterilisiert. Eine Bestätigung der Sterilität erfolgt jedoch nicht für einzelne Chargen, da nach der Bestrahlung keine weiteren Sterilitätsprüfungen durchgeführt werden.
Membranspezifikationen:
• Zusammensetzung: regenerierte Cellulose, synthetisiert durch Viskose-Verfahren
• Dicke: 0,9 bis 1,2 mil (22,5 bis 30 µm)
• Vor dem Gebrauch erforderliche Hydratationsdauer: 2 Minuten
• Glycerolgehalt: 21%
• Schwefelgehalt: 0,1 bis 0,15 %
• Schwermetallgehalt: Spuren
Volumenbereiche:
• 0,5 ml = 0,1 bis 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 bis 3 ml
• 12 ml = 3 bis 12 ml
• 30 ml = 12 bis 30 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern |
| Aufreinigungsziel | Pufferaustausch, Protein |
| Membran | Zellulosemembran, Dialyse |
| Format | Cassette |
| MWCO | 10 kDa |
| Produktlinie | Slide-A-Lyzer |
| Menge | 10 Kassetten |
| Probenvolumen (metrisch) | 3 ml |
| Produkttyp | Dialysekassetten |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido