Learn More
Smeg™ Einfahrwagen für Laborglasspüler
Diese Rollgestelle eignen sich für den Einsatz in Smeg™ Geschirrspülern. Smeg Wagen für Laborspülmaschinen sind in verschiedenen Konfigurationen passend für die verschiedensten Anwendungen lieferbar.
Marke:  Smeg™ LM40DS
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11915564
  • 2105.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zum Gebrauch mit Smeg Glasartikelscheiben
  • Lieferbar mit einer, zwei und gemischten Sprüh-/Injektionsstufen
  • Zum Reinigen und Desinfizieren unterschiedlichster Laborartikel
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
40 Artikel
Spritzwagen mit einer Einspritzstufe
Laborglasspüler
Je 1
Spritzwagen
Fassungsvermögen: 40 Gegenstände
Waschen von Enghalsgläsern bis 490 mm H
40 Hähne, Trocknungssystemverbindung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Smeg™ Einfahrwagen für Laborglasspüler > Modell LM40DS; geeignet für:40 Stück; zum Waschen und Trocknen von Enghals-Glaswaren (Kolben, Rundkolben und Messzylinder verschiedener Größen) mit einer Höhe von bis zu 490 mm