Learn More
Texwipe™ CleanTip™ Alpha™ Tupfer der Polyester-Serie
Der Kopf aus gestricktem und Reinraum-gewaschenem Polyester bietet durch den hohen Grad an Reinheit einen neutralen Hintergrund für die aufgenommene Probe. Texwipe™ Alpha™ Tupfer werden allgemein für Oberflächentests und Reinigungsvalidierungen empfohlen.
Marke: Texwipe™ TX754B
623.79 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Kopf aus gestricktem und Reinraum-gewaschenem Polyester bietet durch den hohen Grad an Reinheit einen neutralen Hintergrund für die aufgenommene Probe. Texwipe™ Alpha™ Tupfer werden allgemein für Oberflächentests und Reinigungsvalidierungen empfohlen.
Zwei Schichten an Reinraum-gewaschenen AlphaLite™ Polyesterspitzen thermisch mit Griffen aus Polypropylen verbunden.
- Ultrareine Materialien werden präzisionsgegossen, sodass jeder Tupfer nach strengen Vorgaben konstruiert wird.
- Keine kontaminierenden Klebstoffe
- Überragende Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien und Lösungsmitteln
- Extrem niedriger Gehalt an lösbaren Partikeln, Ionen und nicht flüchtigen Rückständen
- Für die Reinigungsvalidierung empfohlen
- Ausgezeichnete Saugfähigkeit und Freigabeeigenschaften
- Breites Angebot an Spitzen- und Griffoptionen
- Hergestellt in einem Reinraum mit den modernsten Verfahren und modernster Ausrüstung aus den reinsten verfügbaren Materialien
- Das automatisierte Hochpräzisionsverfahren gewährleistet konsistente Leistung, Größe und Reinheit Die silikonfreie Bag-Within-A-Bag™ Verpackung besteht aus einem lösungsmittelbeständigen äußeren Beutel, der den inneren Beutel mit den Tupfern schützt. Jeder Außenbeutel ist für die einfache Nachverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle einzeln chargenkodiert
Spezifikation
Mini Alpha™ Tupfer | |
Punktuelle Präzisionsreinigung in Naben, Bahnen, Schlitzen und anderen kleinen Bereichen. Auftragen und Entfernen von Gleitmitteln, Klebstoffen und anderen Lösungen in reinen Umgebungen. Anwendung von Lösungsmitteln (IPA usw.) | |
2,5mm | |
60 mm | |
3.0 mm | |
3,5mm | |
Thermisch | |
Gestricktes Alpha™ Polyester |
Starrer Kopfkern, kompakter Griff | |
Hellgrün | |
69.5 mm | |
Polyester | |
9.5 mm | |
3.5 mm | |
Polypropylen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02