Learn More
Fisherbrand™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen
Optimal zur Lagerung—mit großem Well-Volumen von 500 μl
Marke:  Fisherbrand™ 235400
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11917954
Beschreibung
Beschreibung
  • Polypropylen
  • Minimale Bindung
  • Beständig gegen viele Reagenzien
  • Temperaturbeständig von -80 bis +121 °C (-112 bis +250 °F)
  • Automatisierungsfreundliche, für HTS optimierte Konstruktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Rot
Polypropylen
96
Rund
8 x 12
96-well Storage Microplate
500 μl
Unsteril
Für die Lagerung großzügiger 500 μl-Well-Volumina
Videos
  • Fisherbrand 96 Well Polypropylene Microplates
  • Fisherbrand 96 Well Polypropylene Microplates DE
  • Fisherbrand Advantage aspiration system
Name des Produkts
Fisherbrand™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen > Round bottom; Non-sterile; Red