Learn More
Applied Biosystems™ SeqStudio™ 24 Flex Dx Genetic Analyzers
The Applied Biosystems SeqStudio 24 Flex Dx Genetic Analyzer offers design improvements and technological advances to the capillary electrophoresis (CE) workflow.
Marke:  Applied Biosystems™ A50535
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30275703
  • 333900.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
4 Plates (96-well) in IVD Mode
Sanger Sequencing, Fragment Analysis
24 Capillaries
≥850 bp (Using run module StdSeq50_POP7xL)
Genetic Analyzer
Filtered
115 kg (253.5 lb.)
50 cm
Thermal Cyclers
SeqStudio Flex
≥1104 samples in 23 hr. (Using run module ShortReadSeq50_POP7xL)
Not Included
70 x 67.5 x 86.5 cm (27.6 x 26.6 x 34.1 in.)
100/240 V
Name des Produkts
Applied Biosystems™ SeqStudio™ 24 Flex Dx Genetic Analyzers > Not Included
For In Vitro Diagnostic Use. Not available in all countries or regions.