Learn More
Thermo Scientific™ Triton™ X-100 Surfact-Amps™ Reinigungslösung
Die Thermo Scientific™ Surfact-Amps X-100 Detergenzlösung besteht aus hochreinem Triton X-100 Detergenz, das in einer 10%igen Lösung stabilisiert und in 10 ml-Glasampullen geliefert wird.
Marke:  Thermo Scientific™ 85111
126.67 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 13444259
  • 190.00 € / 50 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Triton X-100 Detergent Surfact-Amps Solution besteht aus hochreinem Triton X-100 Detergenz, das in einer 10%igen Lösung stabilisiert ist und in 10 ml-Glasampullen geliefert wird.
Diese anwenderfreundliche 10%ige Lösung (w/v) aus gereinigtem Triton™ X-100 Detergenz eignet sich für den Gebrauch in Routineanwendungen, anspruchsvollen Proteinforschungsverfahren und molekularbiologischen Techniken. Triton X-100 ist ein nichtionisches Polyoxyethylen-Tensid, das vorwiegend als Bestandteil von Zelllysepuffern oder anderen zur Extraktion und Solubilisierung von Proteinen vorgesehenen Lösungen zum Einsatz kommt.
Surfact-Amps™ Detergenzlösungen (10 % w/v) bieten unübertroffene Reinheit, Qualität und Stabilität. Im Gegensatz zu Detergenzien, die hochviskos sind, können Surfact-Amps 10 % Lösungen leicht pipettiert und genau dosiert werden. Die grenzflächenaktiven Lösungen werden sorgfältig hergestellt und unter Stickstoff in Glasampullen verpackt, um Stabilität zu gewährleisten und die Ansammlung von Peroxiden und Zerfallsprodukten zu vermeiden.
Leistungsmerkmale:
  • Triton X-100 – nichtionisches Reinigungsmittel für verschiedene Proteinmethoden
  • Präzise – genaue 10 %ige Detergenzlösung in Reinstwasser
  • Anwenderfreundlich – Lösung ist einfach zu dispensieren und für die Verwendung zu verdünnen
  • Außerordentlich rein – Weniger als 1,0 μeq/ml Peroxide und Carbonyle
  • Stabil – In Glasampullen unter inertem Stickstoffgas verpackt
Reinigungsmitteleigenschaften:
  • Molekulargewicht: 647
  • Detergens-Klasse: Nicht-ionisch
  • Aggregationszahl: 140
  • Molekülmasse der Mizelle: 90000
  • Kritische Mizellenkonzentration (CMC): 0,24 mM (0,0155%, w/v)
  • Trübungspunkt: 64 °C
  • Dialysierbar: Nein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reinigungsmittel
Flüssig
Reinigungslösung
Bei 20 bis 25 °C lagern.
Surfact-Amps™, Triton™
50 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Triton X-100 Surfact-Amps Detergent Solution, 50 mL.
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Octylphenol ethoxylate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Triton™ X-100 Surfact-Amps™ Reinigungslösung > Triton X-100 Surfact-Amps Detergenzlösung; 50 ml