Learn More
BD Einwegspritzen mit Luer-Lok™ Spitzen
Einzigartige integrierte BD Luer-Lock™ Spritzenspitze mit klarem Zylinder. BD Medical™ Einwegspritzen mit Luer-Lock™ Spitzen sind steril und zum Einmalgebrauch bestimmt.
Marke:  BD 309628
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10630694
  • 123.00 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Einzigartige integrierte BD Luer-Lock™ Spritzenspitze mit klarem Zylinder. BD Medical™ Einwegspritzen mit Luer-Lock™ Spitzen sind steril und zum Einmalgebrauch bestimmt.
  • Sterile Spritze für den Einmalgebrauch
  • Ohne Nadel
  • Klarer Spritzenkörper (Polycarbonat oder Polypropylen) mit auffälliger Skalierung
  • Konischer Kolben für einfaches Aufziehen
  • Positiver Kolbenstopp
  • Ein zusätzliches BD Luer-Lock™ Gewinde gewährleistet eine sicherere Verbindung
  • DNR-(Latex)-frei
  • Haltbarkeit: 1825 Tage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Spritze
Ohne Kanüle
Luer-Lock
Ja
1 ml
Steril
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
BD Einwegspritzen mit Luer-Lok™ Spitzen > Luer-Lok; Volumen: 1mL