Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Luciferase Cell Lysis Buffer (2X)
Lyse adhärenter Zellen oder pelletierter Zellsuspensionen zur Analyse der Promotorexpression in Luziferase-Assays mit diesem optimierten Proteinextraktionsreagenz.
Marke: Thermo Scientific™ 16189
178.00 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce-Luziferase-Zelllysepuffer lysiert effektiv adhärente Zellen oder pelletierte Suspensionszellen für die Analyse der Promoter-Expression in Luziferase-Assays.
Pierce-Luziferase-Zelllysepuffereignet sich für die Vorbereitung von hochergiebigen Säugetierzelllysaten aus adhärenten Zellen oder pelletiereten Suspensionszellen zur Analyse in Luziferase-Reporter-Assays. Das Reagenz ist mit allen Thermo Scientific Pierce-Luziferase-Assay-Kits kompatibel. Der Zelllysepuffer wurde für die Verwendung mit COS-7, NIH3T3, Jurkat- und anderen Zelltypen validiert. Lysate werden schnell und einfach für Luziferase-Assays produziert und sind auch mit BCA- und Coomassie-Protein-Assays (Bradford) kompatibel.Leistungsmerkmale:
- Kompatibel mit allen Pierce-Luziferase-Reporter-Assays
- Ermöglicht eine schnelle und effiziente Lyse
- Kompatibilität mit mehreren Säugetierzelllinien getestet
- Kompatibel mit Proteinassays (z. B. Coomassie Plus und BCA)
Spezifikation
Zelllysepuffer | |
250 ml | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Flüssig |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Tage
1Stunden
8Minuten
35Sekunden
42 -
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Jetzt verlängert - Angebot endet am 28. MärzAktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-28
Tage
1Stunden
8Minuten
35Sekunden
42Neues Angebot Jetzt sparen