Learn More
Thermo Scientific™ RapID™ QC-Set
Schnellere Wiederfindung, verbesserte Lebensfähigkeit und direktes Beimpfen der Platte mit QK-Organismen, die in einem unübertroffenen und proprietären Verfahren der Gelkonservierung hergestellt wurden.
Marke:  Thermo Scientific™ R4653047
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12975973
  • 877.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Enterobacter aerogenes, Oligella ureolytica, Staphylococcus spp., Staphylococcus saprophyticus
2 °C bis 8 °C
Culti-Loops
Organismen-Sets
5 Impfösen/Packung
ISO-zertifiziert, konform mit cGMP (Current Good Manufacturing Practice-Richtlinien), FDA-registriert
RapID™ STAPH PLUS QK-Set/4
Enterobacter aerogenes, Oligella ureolytica, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus saprophyticus
Qualitative Qualitätskontrolle
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer212227 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/03/2025 Catalog NumberR4653047
Chargennummer254586 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/03/2025 Catalog NumberR4653047
Chargennummer195837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog NumberR4653047
Chargennummer816771 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR4653047
Chargennummer526278 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR4653047
Name des Produkts
Thermo Scientific™ RapID™ QC-Set > RapID STAPH PLUS QC Set/4