Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Bacillus subtilis ATCC™ 6633™
Zur schnellen und genauen Bestimmung von Mikroorganismen anhand echter biologischer Organismen, die auf frischen, angereicherten mikrobiologischen Kulturmedien wachsen.
Marke: Thermo Scientific™ R4711221
1040.42 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Bacillus subtilis ATCC™ 6633™ wird als Film konservierter Mikroorganismen auf der Innenseite der Verschlusskappe einer Kunststoffampulle geliefert.
- Keine serielle Verdünnung erforderlich
- Zur Abgabe <100 colony forming units (CFUs) in a single 0.1mL inoculum
- 10 Tests/rekonstituiertes Fläschchen; 100 Tests/Kit
- Bereit zur Rehydrierung
- Für den Einsatz bei Qualitätskontrollverfahren
Enthält:
10 Ampullen mit konservierten Organismen und 10 Rehydrierungsampullen.
Spezifikation
6633TM* | |
Quanti-Cult Plus | |
Grampositive Stäbchen | |
100 Tests/Kit |
Bacillus subtilis ATCC™ 6633™ | |
Qualitätskontrollorganismus | |
Quantitative Qualitätskontrolle | |
100 Tests/Kit |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.