Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 9027™
Identifizieren Sie Mikroorganismen schnell und präzise anhand echter biologischer Organismen, die auf frischen, angereicherten mikrobiologischen Kulturmedien wachsen.
Marke:  Thermo Scientific™ R4715210
976.80 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12956027
  • 1655.00 € / 10 Tests
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Pseudomonas ATCC™ 9027™ wird als Film konservierter Mikroorganismen auf der Innenseite der Verschlusskappe einer Kunststoffampulle geliefert und ist bereit für die Rehydrierung und den Einsatz in der Qualitätskontrolle.
  • Keine serielle Verdünnung erforderlich
  • Zur Abgabe <100 colony forming units (CFUs) in a single 0.1mL inoculum
  • Bereit zur Rehydrierung
  • Für den Einsatz bei Qualitätskontrollverfahren
Enthält:
10 Ampullen mit konservierten Organismen und 10 Rehydrierungsampullen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
9027TM*
Quanti-Cult Plus
Gramnegative Stäbchen
100 Tests/Kit
Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 9027™
Qualitätskontrollorganismus
Quantitative Qualitätskontrolle
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer237076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2025 Catalog NumberR4715210
Chargennummer231478 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2025 Catalog NumberR4715210
Chargennummer225674 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2025 Catalog NumberR4715210
Chargennummer206259 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2025 Catalog NumberR4715210
Chargennummer193467 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Catalog NumberR4715210
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 9027™ > Quanti-Cult Plus P. aeruginosa ATCC 9027; 100 Tests/Kit
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.