Learn More
MP Biomedicals™ Schaf-Tests
Wird in Verbindung mit Kollagenase verwendet, um die extrazelluläre Matrix zwischen Zellen tierischen Gewebes zu trennen, um lebensfähige Zellen für die Verwendung in Gewebekulturen freizusetzen.
Marke: MP Biomedicals™ 0215127425
70.21 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Anwendungen: Hodenhyaluronidase hydrolysiert endo-N-Acetylhexosamin-Bindungen von Hyaluronsäure und der Chondroitin-Schwefelsäuren A und C (nicht B) hauptsächlich zu Tetrasaccharid-Rückständen. Monosaccharide werden nicht freigesetzt. Hyaluronidase wird häufig in Verbindung mit Collagenase verwendet, um die extrazelluläre Matrix zwischen Zellen tierischen Gewebes zu dissoziieren, um lebensfähige Zellen für die Verwendung in Gewebekulturen freizusetzen. Kann auch zur Klärung von Synovialflüssigkeiten verwendet werden, um Zellzählungen zu ermöglichen.Produktbeschreibung: Hyaluronidase ist ein Glykoprotein, das 5 % Mannose und 2.17 % Glucosamin enthält. Hyaluronidase katalysiert die zufällige Hydrolyse von 1,4-Bindungen zwischen 2-acetamido-2-deoxy-β-D-Glucose- und D-Glucose-Rückständen in Hyaluronat. Hyaluronidase aus Rinderhoden ist ein Tetramer, der aus 4 gleichen Untereinheiten mit einer Molekularmasse von jeweils 14 kDa besteht.
Biochemische/Physiologische Maßnahmen: Hyaluronidase baut Hyaluronan ab. Es wurde herausgefunden, dass Hyaluronidase während einer Krebsprogression nicht angemessen reguliert wird. Diese Enzyme spalten β-N-Acetylhexosamin-[1→4] Glykosidin-Bindungen in Hyaluronsäure, Chondroitin und Chondroitin-Sulfaten nach dem Zufallsprinzip auf.
Einheiten-Definition: Enzymmenge, die ein Mikromol an N-Acetylglucosamin pro Minute bei 37 °C und pH 4.0 freisetzt
Spezifität: Hodenhyaluronidase hydrolysiert endo-N-Acetylhexosamin-Bindungen von Hyaluronsäure und der Chondroitin-Schwefelsäuren A und C (nicht B) hauptsächlich zu Tetrasaccharid-Rückständen. Monosaccharide werden nicht freigesetzt.
Spezifikation
Weiß | |
∽55 kDA (je vier Untereinheiten mit 14 kDa) | |
Lösen Sie 10 mg Hyaluronsäure in 25 ml 0.1M Natriumphosphatpuffer auf: pH 5.3 mit 0.15M Natriumchlorid. | |
Lyophilisiert | |
25 mg |
Zelldissoziation | |
Hyaluronat-4-glykanohydrolase, Hyaluronatlyase, Hyaluronoglucosaminidase, 3.2.1.35 | |
Lagerung bei -20 °C mit Trockenmittel | |
Wirkstoffabgabe & -verabreichung |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Schaf-Tests > 25 mg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur