Learn More
Velp Scientifica™ B.O.D. SENSOR .
Velp Scientifica™ BOD Sensor ist eine innovative, quecksilberfreie und äußerst zuverlässige Lösung für die BSB-Analyse (Biochemischer Sauerstoffbedarf).
Marke: Velp Scientifica™ F102B0133
202.14 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Präzise Steuerung
- Messung auf Skalen von 90 ,250 und 600999 ppm BSB
- Höhere Werte können durch Verdünnung der Probe gemessen werden
- Modelle mit Rührstationen bieten VELP Rührqualität
Äußerst praktisch
- Passt direkt auf die Flasche mit dem Probenmaterial
- Automatische Speicherung von 5 BSB-Werten in Intervallen von 24 Stunden
- Ermöglicht die Fortsetzung der Analyse über das Wochenende
- Ergebnisse können jederzeit direkt abgelesen werden, auch noch nach fünf Tagen
- Direkte Anzeige in mg/l (ppm)
- Kompakte Rührstationen
Spezifikation
2 X 3 V-Lithium | |
BSB-Analyse |
VELPBOD Biochemical Oxygen Demand.pdf
DateigrößeVersion: 539.2 kB
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ B.O.D. SENSOR . > Akkutyp: 2 x 3 V Lithium-Batterien
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur