Learn More
Systec™ Autoklavieren
Diese Tisch- und Standautoklaven eignen sich für zahlreiche Mediensterilisationsanwendungen und bieten Möglichkeiten für jedes Budget. Systec™ Autoklaven eignen sich optimal zur Prozessoptimierung sowie zur validierbaren Sterilisation bei Laboranwendungen.
Marke:  Systec™ 1055
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12032959
  • N.V. / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Gehäuse, Stützrahmen und Druckgefäß aus korrosionsbeständigem Edelstahl
  • Temperatur- und Druckbereich 140 °C, 4 bar (Mit Ausnahme von Systec D-23)
  • LCD-Display und vollautomatischer Mikroprozessorsteuerung
  • Modellabhängig zwischen 3 und 25 Sterilisationsprogramme
  • Flexible PT-100-Temperatursonde
Systec V-Reihe Von oben beladbare, vertikale Autoklave
  • In 8 verschiedenen Größen mit einem Kammervolumen von 40 bis 150 Liter
  • Herausragend durch kleine Stellfläche und großer Kammerkapazität
  • Optimale Beladungskapazität mit den meisten Standardmedienflaschen und Erlenmeyerkolben
Systec D-Reihe Von vorne beladbare Tischautoklave
  • In 7 Größen mit Kammerkapazitäten von 23 bis 200 Liter lieferbar
  • Außen kompakt, aber mit idealen Kammerkapazitäten im Inneren
  • Jede Größe verfügt über eine ideale Beladungskapazität für die meisten Standardmedienflaschen und Erlenmeyerkolben
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
60 l (gesamt), 55 l (nominal)
Autoklavieren
230 V
RS-232/RS-485
3 bis 10 bar
400 W/h
16 A
VX-55
175 kg
50/60 Hz
115 kg
230 V
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Systec™ Autoklavieren > Nettogewicht:115kg