Learn More
Quickfit™ zertifizierter Dreihals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Zum leichteren Einführung von Gaszufuhrschläuchen und Thermometern in Kolben. Der Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Rundkolben mit drei Halsöffnungen zeichnet sich durch Buchsen aus Borosilikatglas mit Präzisionsschliff aus.
Marke: Quickfit FR50/2S/22A
Beschreibung
Nützlich für die Einführung von Gaseinlassrohren und Thermometern usw. in den Kolben. Der Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Dreihals-Rundkolben verfügt über präzisionsgeschliffene Hülsen aus Borosilikatglas.
- Ausgestattet mit drei Quickfit™ Präzisionsschliffbuchsen
- Ein vertikaler Mittelhals
- Zwei abgewinkelte Seitenhälse
- Geschliffene Glassockel werden mit einer Genauigkeit hergestellt, die die Anforderungen von ISO 383 übertrifft
- Seitenhals, der für die Einführung von Gaseinlassrohren und Thermometern usw. in den Kolben nützlich ist
- Aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen Temperaturwechsel und chemische Angriffe
Spezifikation
ISO 383 | |
Borosilikatglas | |
3 | |
Rund |
50 mL | |
92 mm | |
19/26 (Mitte), 19/26 (Seite) |