Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Dreihals-Rundkolben, mit NS, Seitenhälse schräg
Mehrhalskolben verwendet man u. a. zur Destillation, Fraktionierung und Reaktionen aller Art.
Marke:  DWK Life Sciences 241882703
72.81 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15621265
  • 84.20 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur Destillation, Fraktionierung und Reaktion verwendet man vorwiegend Mehrhalskolben (Zweihals- oder Dreihalskolben), um je nach Bedarf Aufsätze, Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter, Siedekapillare usw. einbauen zu können.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Seitenhals schräg
  • Je nach Bedarf können Aufsätze, Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter, Siedekapillare etc. eingebaut werden
  • Die Geometrie ermöglicht eine sehr gleichmäßige Erhitzung.
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
64 mm
Borosilikatglas 3.3
1/Packung
Autoklavierbar
100 mL
Destillation; Extraktion; Anschluss an andere Glasgefäße; Heizen; Geeignet für Heizbäder und -mäntel
Mittelhals NS 29/32
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Dreihals-Rundkolben, mit NS, Seitenhälse schräg > Zentraler Hals NS 29/32, 100 ml