Learn More
Quickfit™ zertifizierter Dreihals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Zum leichteren Einführung von Gaszufuhrschläuchen und Thermometern in Kolben. Der Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Rundkolben mit drei Halsöffnungen zeichnet sich durch Buchsen aus Borosilikatglas mit Präzisionsschliff aus.
Marke:  Quickfit FR250/3S/11A
55.67 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12408996
  • 69.75 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nützlich für die Einführung von Gaseinlassrohren und Thermometern usw. in den Kolben. Der Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Dreihals-Rundkolben verfügt über präzisionsgeschliffene Hülsen aus Borosilikatglas.
  • Ausgestattet mit drei präzisionsgeschliffenen Quickfit™ Buchsen
    • Ein vertikaler Mittelhals
    • Zwei angewinkelte Nebenhälse
  • Buchsen aus geschliffenem Glas sind mit einer Genauigkeit hergestellt, die die Anforderungen von ISO 383 übertreffen
  • Seitenhals eignet sich für das Einführen von Gaszuleitungsschläuchen und Thermometern etc. in den Kolben
  • Bestehend aus Borosilikatglas für die höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Angriffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 383
Borosilikatglas
3
Rund
250 ml
130 mm
24/29 (Mitte), 14/23 (Seite)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Quickfit™ zertifizierter Dreihals-Rundkolben aus Borosilikatglas > Fassungsvermögen:250 ml; Buchse:24/29 (Mitte), 14/23 (Seite)