Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Rundkolben mit mittlerem Hals
Aus Duran™ Glas. Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Duran Rundkolben mit mittlerem Hals sind mit Kegelschliff versehen.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03002937
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11737425
  • 83.00 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Duran™ Glas gefertigt
  • Entspricht den DIN EN ISO-Normen 4797
  • Mit Kegelschliffanschluss
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 4797
Borosilikatglas, Duran Glas
NS 29/32
64 mm
100 ml
Mittel
Rund
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Rundkolben mit mittlerem Hals > Kapazität: 100 ml; NS 29/32 mattiert