Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Rundkolben mit drei Hals, seitliche Hälse, abgewinkelt
Speziell für Destillations- und Reaktionsanwendungen sowie zum Herstellen von Lösungen oder zum Halten, Aufbewahren und Sammeln von Chemikalien. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Rundbodenkolben mit drei Hälsen verfügen über abgewinkelte Seitenhälse und bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03314149
Beschreibung
- Gemäß DIN 12394
- Zwei seitliche Hälse in Winkeln von 20 °
- Mit konischen Schliffverbindungen, die sich durch eine hohe Konusgenauigkeit und ausgezeichnete Dichtheit auszeichnen.
- Mit Beschriftungsschild
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
250 ml | |
DURAN™ Borosilikatglas, Duran Glas | |
14/23 NS-Seitenhals, 29/32 NS-Mittelhals | |
Rund |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Rundkolben mit drei Hals, seitliche Hälse, abgewinkelt > Kapazität/Steckschlüsselgelenk:250 ml-14/23 NS Seitenhals, 29/32 NS Mittelhals
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur