Learn More
Quickfit™ zertifizierter Dreihals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Zum leichteren Einführung von Gaszufuhrschläuchen und Thermometern in Kolben. Der Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Rundkolben mit drei Halsöffnungen zeichnet sich durch Buchsen aus Borosilikatglas mit Präzisionsschliff aus.
Marke:  Quickfit FR1L/4S/22A
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15557860
  • 462.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nützlich für die Einführung von Gaseinlassrohren und Thermometern usw. in den Kolben. Der Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Dreihals-Rundkolben verfügt über präzisionsgeschliffene Hülsen aus Borosilikatglas.
  • Ausgestattet mit drei Quickfit™ Präzisionsschliffbuchsen
    • Ein vertikaler Mittelhals
    • Zwei abgewinkelte Seitenhälse
  • Geschliffene Glassockel werden mit einer Genauigkeit hergestellt, die die Anforderungen von ISO 383 übertrifft
  • Seitenhals, der für die Einführung von Gaseinlassrohren und Thermometern usw. in den Kolben nützlich ist
  • Aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen Temperaturwechsel und chemische Angriffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 mL
183 mm
Rund
29/32
Borosilikatglas
Dreihalsiger Kolben
19/26
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Quickfit™ zertifizierter Dreihals-Rundkolben aus Borosilikatglas > Kapazität: 1000 ml