Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Dreihals-Rundkolben
Speziell für Reaktionen sowie zur Destillation konzipiert und zur Herstellung von Lösungen oder zum Aufnehmen und Aufbewahren von Chemikalien geeignet. Lenz Laborglasinstrumente™ Dreihalskolben mit rundem Boden werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03314137
Beschreibung
- Destillierkolben gemäß DIN 12394 mit zwei Winkelhälsen mit 20°
- Reaktionskolben gemäß DIN 12392 mit zwei Parallelhälsen mit 90°
- Mit Beschriftungsetiketten
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
DIN 12394 | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
1 Stück | |
Rund |
100 ml | |
Dreihals | |
NS 29/32 | |
64 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Dreihals-Rundkolben > Kapazität: 100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur