Learn More
Quickfit™ zertifizierter Dreihals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Zum leichteren Einführung von Gaszufuhrschläuchen und Thermometern in Kolben. Der Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Rundkolben mit drei Halsöffnungen zeichnet sich durch Buchsen aus Borosilikatglas mit Präzisionsschliff aus.
Marke: Quickfit FR100/3S/11A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Nützlich für die Einführung von Gaseinlassrohren und Thermometern usw. in den Kolben. Der Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Dreihals-Rundkolben verfügt über präzisionsgeschliffene Hülsen aus Borosilikatglas.
- Ausgestattet mit drei präzisionsgeschliffenen Quickfit™ Buchsen
- Ein vertikaler Mittelhals
- Zwei angewinkelte Nebenhälse
- Buchsen aus geschliffenem Glas sind mit einer Genauigkeit hergestellt, die die Anforderungen von ISO 383 übertreffen
- Seitenhals eignet sich für das Einführen von Gaszuleitungsschläuchen und Thermometern etc. in den Kolben
- Bestehend aus Borosilikatglas für die höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Angriffe
Spezifikation
ISO 383 | |
Borosilikatglas | |
24/29 (Mitte), 14/23 (Seite) | |
Jeweils |
100 ml | |
110 mm | |
Rund |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ zertifizierter Dreihals-Rundkolben aus Borosilikatglas > Fassungsvermögen: 100 ml; Buchse: 24/29 (Mitte), 14/23 (Seite)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur